1,12-Dibromododécane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21254.06 B21254.14 B21254.22
B21254.06EA 26.4 EUR InStock
B21254.06 B21254.14 B21254.22
1,12-Dibromododécane ≥98%
1,12-Dibromododécane
Purity: 98% CAS No.: 3344-70-5 Molecular Formula: Br(CH2)12Br Formula Weight: 328.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 215°/15mm Beilstein Reference: 1742763 MDL No.: MFCD00000226
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
MW: 328,13 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000226
Numéro CAS: 3344-70-5
EINECS: 222-096-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité