1,2-Dibromoéthane
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ethylène bromure
24025.292EA 0 EUR InStock
24025.292
1,2-Dibromoéthane
1,2-Dibromoéthane
Formule: BrH₂CCH₂Br
MW: 187,86 g/mol
Point d'ébullition: 131,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000233
Numéro CAS: 106-93-4
ONU: 1605
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,03830
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité