1,3-Dibromopropane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO155040025EA 1410 EUR InStock
ACRO155040025 ACRO155041000 ACRO155045000
1,3-Dibromopropane 98% stabilisé
1,3-Dibromopropane
Formule: BrH₂CCH₂CH₂Br
MW: 201,89 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1,989 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000255
Numéro CAS: 109-64-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 400 ppm butylene oxide
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité