L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,3-Dibromopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03279.0100 8.03279.0250
8.03279.0100EA 89.4 EUR InStock
8.03279.0100 8.03279.0250
1,3-Dibromopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromopropane
Formule: BrH₂CCH₂CH₂Br
MW: 201.89 g/mol
Point d'ébullition: 167
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1.99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000255
Numéro CAS: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
ONU: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.68 g/l (30 °C)
Melting Point -34 °C
Molar Mass 201.88 g/mol
Boiling Point 166 - 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.5233 (20 °C, 589 nm)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité