1,4-Dibromopentane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09842.14 L09842.22
L09842.14EA 68.5 EUR InStock
L09842.14 L09842.22
1,4-Dibromopentane ≥97%
1,4-Dibromopentane
Purity: 97% CAS No.: 626-87-9 Molecular Formula: C5H10Br2 Formula Weight: 229.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5085 Melting Point: -34° Boiling Point: 102-103°/15mm Beilstein Reference: 605295 MDL No.: MFCD00000153
Formule: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
MW: 229,94 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C (15 mmHg)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1.687
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000153
Numéro CAS: 626-87-9
EINECS: 210-967-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité