1,5-Diaminopentane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Pentaméthylènediamine
TCIAD0108-5MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAD0108-5ML TCIAD0108-25ML
1,5-Diaminopentane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,5-Diaminopentane
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00008239
Numéro CAS: 462-94-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,01645
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/79/28974479.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité