1,8-Dibromooctane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
112880100 112880500 112882500
ACRO112880100EA 37.7 EUR InStock
ACRO112880100 ACRO112880500 ACRO112882500
1,8-Dibromooctane 98%
1,8-Dibromooctane
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
MW: 272,02 g/mol
Point d'ébullition: 270…272 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 1.46 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000277
Numéro CAS: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4981 to 1.5001 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité