1,8-Dibromooctane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Octamethylendibromide
A15651.14 A15651.18 A15651.22 A15651.30
A15651.14EA 54.7 EUR InStock
A15651.14 A15651.18 A15651.22 A15651.30
1,8-Dibromooctane ≥98%
1,8-Dibromooctane
Purity: 98% CAS No.: 4549-32-0 Molecular Formula: Br(CH2)8Br Formula Weight: 272.02 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4995 Melting Point: 15-16° Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 1698114 MDL No.: MFCD00000277
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
MW: 272,02 g/mol
Point d'ébullition: 270…272 °C
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 1.468
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000277
Numéro CAS: 4549-32-0
EINECS: 224-912-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité