1,9-Dibromononane
Fournisseur: Merck
8.41727.0010EA 0 EUR InStock
8.41727.0010
1,9-Dibromononane
1,9-Dibromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
MW: 286,05 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 4549-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité