1-Bromobutane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Butyl bromide
106770010 106772500 106770025 106770100 106770500
ACRO106770010EA 112 EUR InStock
ACRO106770010 ACRO106772500 ACRO106770025 ACRO106770100 ACRO106770500
1-Bromobutane 99%
1-Bromobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 100…104 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.27 g/cm³
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000260
Numéro CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
ONU: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4384 to 1.4404 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Gravimetry ≥99.0 %
Suitability (for Ni determination) Passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité