1-Bromobutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Butyl bromide
A10696.0C A10696.0E A10696.36
A10696.0CEA 424 EUR InStock
A10696.0C A10696.0E A10696.36
1-Bromobutane ≥98%
1-Bromobutane
Purity: 98+% CAS No.: 109-65-9 Molecular Formula: C4H9Br Formula Weight: 137.03 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 1.275 Refractive Index: 1.4400 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -112° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 1098260 Merck Reference: 14,1553 UN No.: 1126 MDL No.: MFCD00000260
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.275
Point d'éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000260
Numéro CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
ONU: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1553
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité