1-Bromobutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Butyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01602.0100 8.01602.0500
8.01602.0100EA 33.8 EUR InStock
8.01602.0100 8.01602.0500
1-Bromobutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Bromobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000260
Numéro CAS: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
ONU: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.6 g/l (30 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 137.02 g/mol
Boiling Point 100 - 104 °C
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 18.3 °C
Refractive Index 1.4394 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 6.6 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité