Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromobutane, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

08953-5ML-FEA 93.2 EUR InStock
08953-5ML-F
1-Bromobutane, Supelco®
1-Bromobutane


Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Numéro MDL: MFCD00000260
Numéro CAS: 109-65-9
ONU: 1126
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01552
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité