1-Bromodécane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11340.0EEA 226 EUR InStock
A11340.0E A11340.22 A11340.36 A11340.0C ABCRAB108652.0100
1-Bromodécane ≥98%
1-Bromodécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221,18 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,067
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Numéro MDL: MFCD00000221
Numéro CAS: 112-29-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité