1-Bromododécane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
106910010 106912500 106910025
ACRO106910010EA 114 EUR InStock
ACRO106910010 ACRO106912500 ACRO106910025
1-Bromododécane 98%
1-Bromododécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 134…135 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 11…9 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000225
Numéro CAS: 143-15-7
EINECS: 205-587-9
Merck Index: 13,05406
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤125 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité