1-Bromododécane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10600.0B A10600.0I A10600.30
A10600.0BEA 121 EUR InStock
A10600.0B A10600.0I A10600.30
1-Bromododécane ≥98%
1-Bromododécane
Purity: 98% CAS No.: 143-15-7 Molecular Formula: C12H25Br Formula Weight: 249.24 Flash Point: 146°(294°F) Refractive Index: 1.4580 Odour: Weak Melting Point: -10° Boiling Point: 276° Beilstein Reference: 506159 Merck Reference: 14,5389 MDL No.: MFCD00000225
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 276 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.040
Point d'éclair: 146 °C (294 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000225
Numéro CAS: 143-15-7
EINECS: 205-587-9
Merck Index: 14,5389
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité