1-Bromoheptane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Heptyl bromide
107032500 107030010
ACRO107032500EA 50.4 EUR InStock
ACRO107032500 ACRO107030010
1-Bromoheptane 99%
1-Bromoheptane
Formule: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
MW: 179,1 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000273
Numéro CAS: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4489 to 1.4509 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité