1-Bromoheptane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14031.0IEA 423 EUR InStock
A14031.0I A14031.0B A14031.30
1-Bromoheptane ≥98%
1-Bromoheptane
Formule: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
MW: 179,1 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 1,139
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Numéro MDL: MFCD00000273
Numéro CAS: 629-04-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité