1-Bromohexadécane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
215430010 215432500 215430025 215430000
ACRO215430010EA 159 EUR InStock
ACRO215430010 ACRO215432500 ACRO215430025 215430000.
1-Bromohexadécane 97%
1-Bromohexadécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 305,34 g/mol
Point d'ébullition: 336 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 17.3 °C
Densité: 0.999 g/cm³
Point d'éclair: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000230
Numéro CAS: 112-82-3
EINECS: 204-008-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to amber to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité