1-Bromohexadécane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15147.0B A15147.14 A15147.30
A15147.0BEA 152 EUR InStock
A15147.0B A15147.14 A15147.30
1-Bromohexadécane ≥98%
1-Bromohexadécane
Purity: 98% CAS No.: 112-82-3 Molecular Formula: CH3(CH2)15Br Formula Weight: 305.35 Flash Point: 176°(348°F) Refractive Index: 1.4620 Odour: Odourless Melting Point: 16-18° Boiling Point: 336° Beilstein Reference: 773989 MDL No.: MFCD00000230
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 305,34 g/mol
Point d'ébullition: 336 °C
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 1.000
Point d'éclair: 176 °C (348 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000230
Numéro CAS: 112-82-3
EINECS: 204-008-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité