1-Bromohexane 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Hexyl bromide
107040025 107045000 107040100
ACRO107040025EA 145 EUR InStock
ACRO107040025 ACRO107045000 ACRO107040100
1-Bromohexane 99+%
1-Bromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 154…158 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1.17 g/cm³
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000271
Numéro CAS: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≤0.5 % Hexanol
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.1 % (as HBr)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité