1-Bromohexane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15166.22EA 24.8 EUR InStock
A15166.22 A15166.0E A15166.36 A15166.0C
1-Bromohexane ≥99%
1-Bromohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
MW: 165,07 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1,176
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Numéro MDL: MFCD00000271
Numéro CAS: 111-25-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité