1-Bromononane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21710.0100EA 103 EUR InStock
8.21710.0100 8.21710.9999
1-Bromononane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Bromononane
Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
MW: 207,15 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000278
Numéro CAS: 693-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 207.15 g/mol
Boiling Point 201 °C (1013 hPa)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.454 (20 °C, 589 nm)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Nonyl bromide
Hill Formula C9H19Br
Chemical Formula CH3(CH2)8Br
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité