1-Bromooctadécane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO190025000EA 95 EUR InStock
ACRO190025000 ACRO190020025 ACRO190021000
1-Bromooctadécane 96%
1-Bromooctadécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 333,4 g/mol
Point d'ébullition: 214…216 °C (12 mmHg)
Point de fusion: >20 °C
Densité: 0,97 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000231
Numéro CAS: 112-89-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 31 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité