1-Bromooctadécane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15588.36EA 69.2 EUR InStock
A15588.36 A15588.0E A15588.22
1-Bromooctadécane ≥97%
1-Bromooctadécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 333,4 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 25…30 °C
Densité: 0,976
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000231
Numéro CAS: 112-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité