1-Bromooctane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Octyl bromide
166815000 166810025
ACRO166815000EA 91.4 EUR InStock
ACRO166815000 ACRO166810025
1-Bromooctane 99%
1-Bromooctane
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
MW: 193,13 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1.11 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000276
Numéro CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4508 to 1.4528 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité