1-Bromooctane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Octyl bromide
A14722.0I A14722.0B A14722.30
A14722.0IEA 526 EUR InStock
A14722.0I A14722.0B A14722.30
1-Bromooctane ≥98%
1-Bromooctane
Purity: 98+% CAS No.: 111-83-1 Molecular Formula: C8H17Br Formula Weight: 193.13 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4518 Odour: Characteristic Melting Point: -55° Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 1733136 Merck Reference: 14,6764 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000276
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
MW: 193,13 g/mol
Point d'ébullition: 200…202 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1.114
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000276
Numéro CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6764
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité