1-Bromooctane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01969.0250EA 97 EUR InStock
8.01969.9999 8.01969.0250
1-Bromooctane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Bromooctane
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
MW: 193,13 g/mol
Point d'ébullition: 198…201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000276
Numéro CAS: 111-83-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.002 g/l (20 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 193.12 g/mol
Boiling Point 201 - 202 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.47 hPa (25 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.4503 (25 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité