1-Bromopentane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
152520010 152522500
ACRO152520010EA 199 EUR InStock
ACRO152520010 ACRO152522500
1-Bromopentane 98%
1-Bromopentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₃
MW: 151,05 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.21 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000267
Numéro CAS: 110-53-2
EINECS: 203-776-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00606
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité