1-Bromotétradécane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16082.0E A16082.22 A16082.36
A16082.0EEA 387 EUR InStock
A16082.0E A16082.22 A16082.36
1-Bromotétradécane ≥98%
1-Bromotétradécane
Purity: 98% CAS No.: 112-71-0 Molecular Formula: CH3(CH2)13Br Formula Weight: 277.30 Flash Point: 158°(316°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: 4-6° Boiling Point: 175-178°/20mm Beilstein Reference: 1742640 MDL No.: MFCD00000228
Formule: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Point d'ébullition: 175…178 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 4…6 °C
Densité: 1.018
Point d'éclair: 158 °C (316 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000228
Numéro CAS: 112-71-0
EINECS: 203-999-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité