1-Bromoundécane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Undecyl bromide
224010250 224011000
ACRO224010250EA 44.5 EUR InStock
ACRO224010250 ACRO224011000
1-Bromoundécane 98%
1-Bromoundécane
Formule: BrH₂C(CH₂)₉CH₃
MW: 235,21 g/mol
Point d'ébullition: 137…138 °C (18 mmHg)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000223
Numéro CAS: 693-67-4
EINECS: 211-757-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité