2,2-Dibromopropane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
186060050 186060500
ACRO186060050EA 93.7 EUR InStock
ACRO186060050 ACRO186060500
2,2-Dibromopropane 98%
2,2-Dibromopropane
Formule: H₃CBr₂CCH₃
MW: 201,89 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (740 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.78 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00000119
Numéro CAS: 594-16-1
EINECS: 209-828-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -66° to -69° (20°C, 589 nm) (1 % in EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité