Dibromométhane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.10278.0100EA 33 EUR InStock
8.10278.0100 8.10278.9050 8.10278.0250 8.10278.9999 8.10278.2500
Dibromométhane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dibromométhane
Formule: Br₂CH₂
MW: 173,83 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 2,497 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000168
Numéro CAS: 74-95-3
ONU: 2664
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06138
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 11.7 g/l (15 °C)
Melting Point -52.7 °C
Molar Mass 173.83 g/mol
Boiling Point 95 - 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 44 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.5419 (20 °C, 589 nm)
Density 2.49 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methylene bromide
Hill Formula CH2Br2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité