1,3-Dibromoacétone 70% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO406550250EA 345 EUR InStock
ACRO406550250
1,3-Dibromoacétone 70% tech.
1,3-Dibromoacétone
Formule: BrH₂CC(O)CH₂Br
MW: 215,87 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 28 °C
Numéro CAS: 816-39-7
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥65 %
GC ≥99.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité