1-Bromobutanone
Synonyms: 1-Bromo-2-butanone
002514-5G 002514-1G
FLUO002514-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002514-5G FLUO002514-1G
1-Bromobutanone
1-Bromobutanone
Formule: BrH₂CC(O)CH₂CH₃
MW: 151 g/mol
Point d'ébullition: 102…105 °C (1013 hPa)
Densité: 2.698 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000207
Numéro CAS: 816-40-0
EINECS: 212-431-3
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité