1-Bromo-1-chloroéthane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01910.04 L01910.09
L01910.04EA 97.6 EUR InStock
L01910.04 L01910.09
1-Bromo-1-chloroéthane ≥98%
1-Bromo-1-chloroéthane
Purity: 98% CAS No.: 593-96-4 Molecular Formula: CH3CHBrCl Formula Weight: 143.42 Refractive Index: 1.4660 Boiling Point: 82-83° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00018842
Formule: BrClHCCH₃
MW: 143,41 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C
Densité: 1.667
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018842
Numéro CAS: 593-96-4
EINECS: 209-820-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité