Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-2-chloroéthane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERCA10720700EA 67 EUR InStock
EHERCA10720700
1-Bromo-2-chloroéthane
1-Bromo-2-chloroéthane


Formule: BrH₂CCH₂Cl
MW: 143,41 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,7392 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000962
Numéro CAS: 107-04-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité