1-Bromo-3-chloropropane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11395.0B A11395.0I A11395.22 A11395.30 A11395.36
A11395.0BEA 70 EUR InStock
A11395.0B A11395.0I A11395.22 A11395.30 A11395.36
1-Bromo-3-chloropropane ≥99%
1-Bromo-3-chloropropane
Purity: 99% CAS No.: 109-70-6 Molecular Formula: Cl(CH2)3Br Formula Weight: 157.44 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4855 Melting Point: -59° Boiling Point: 142-145° Beilstein Reference: 605278 UN No.: 2688 MDL No.: MFCD00000998
Formule: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 142…145 °C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1.598
Point d'éclair: >140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000998
Numéro CAS: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
ONU: 2688
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité