1-Bromo-4-chlorobutane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
106840250 106841000
ACRO106840250EA 55.5 EUR InStock
ACRO106840250 ACRO106841000
1-Bromo-4-chlorobutane 99%
1-Bromo-4-chlorobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171,46 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C (30 mmHg)
Densité: 1.48 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001010
Numéro CAS: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité