1-Bromo-5-chloropentane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20479.09 B20479.18
B20479.09EA 39.9 EUR InStock
B20479.09 B20479.18
1-Bromo-5-chloropentane ≥98%
1-Bromo-5-chloropentane
Purity: 98% CAS No.: 54512-75-3 Molecular Formula: Cl(CH2)5Br Formula Weight: 185.50 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4836 Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1732341 MDL No.: MFCD00001016
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Point d'ébullition: 210…212 °C
Densité: 1.408
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001016
Numéro CAS: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité