1-Bromo-6-chlorohexane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21619.06EA 32.2 EUR InStock
B21619.06 B21619.14
1-Bromo-6-chlorohexane ≥97%
1-Bromo-6-chlorohexane
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
MW: 199,52 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (2 mmHg)
Densité: 1,337
Point d'éclair: 101 °C (214 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6294-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité