Bromotrichlorométhane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
107491000 107492500
ACRO107491000EA 41.9 EUR InStock
ACRO107491000 ACRO107492500
Bromotrichlorométhane 99%
Bromotrichlorométhane
Formule: BrCl₃C
MW: 198,27 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.997 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000783
Numéro CAS: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité