Dibromochlorométhane 98%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16938.06 A16938.14
A16938.06EA 38.6 EUR InStock
A16938.06 A16938.14
Dibromochlorométhane 98%, tiges
Dibromochlorométhane
Purity: 98% CAS No.: 124-48-1 Molecular Formula: ClCHBr2 Formula Weight: 208.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5475 Melting Point: -22° Boiling Point: 115-118° Beilstein Reference: 1731046 Merck Reference: 14,2135 MDL No.: MFCD00000820
Formule: Br₂ClCH
MW: 208,28 g/mol
Point d'ébullition: 115…118 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 2.420
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000820
Numéro CAS: 124-48-1
EINECS: 204-704-0
Merck Index: 14,2135
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité