1,4-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluorobutane
010444-25G 010444-5G
FLUO010444-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010444-25G FLUO010444-5G
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluorobutane
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluorobutane
Formule: BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br
Numéro MDL: MFCD00039224
Numéro CAS: 18599-20-7
EINECS: 242-438-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité