1-Bromoheptadécafluorooctane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22470.14EA 264 EUR InStock
B22470.14 B22470.03 B22470.PF B22470.06
1-Bromoheptadécafluorooctane ≥98%
1-Bromoheptadécafluorooctane
Formule: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
MW: 498,96 g/mol
Point d'ébullition: 141…143 °C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042082
Numéro CAS: 423-55-2
Merck Index: 14,7156
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité