Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromotridécafluorohexane ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L14125.06EA 91.2 EUR InStock
L14125.06
1-Bromotridécafluorohexane ≥98%
1-Bromotridécafluorohexane


Formule: BrF₂C(CF₂)₄CF₃
MW: 398,95 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C
Densité: 1,88
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042349
Numéro CAS: 335-56-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité