Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribromofluorométhane ≥99% stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fluorotribromométhane

Stabilization: stabilisé avec cuivre

A18124.06EA 70.7 EUR InStock
A18124.06 A18124.18 A18124.14
Tribromofluorométhane ≥99% stabilisé
Tribromofluorométhane


Formule: Br₃CF
MW: 270,72 g/mol
Point d'ébullition: 106…107 °C
Point de fusion: –74 °C
Densité: 2,765
Numéro MDL: MFCD00000366
Numéro CAS: 353-54-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité