1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone
Danger
Synonyms: 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3,3-Dibromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
001230-5G 001230-25G 001230-100G
FLUO001230-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001230-5G FLUO001230-25G FLUO001230-100G
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone
Formule: Br₂HCC(O)CF₃
MW: 269,84 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C (1013 hPa)
Densité: 2.188 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041362
Numéro CAS: 431-67-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité