3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone
001268-25G 001268-100G
FLUO001268-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001268-25G FLUO001268-100G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone
Formule: BrH₂CC(O)CF₃
MW: 190,95 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C (1013 hPa)
Densité: 1.8389 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039237
Numéro CAS: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité