2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane
Synonyms: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
003024-100G 003024-500G
FLUO003024-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003024-100G FLUO003024-500G
2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane
2-Bromo-1,1-diéthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 197,07 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000214
Numéro CAS: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité